Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Yohimbinhydroklorid, 98+%
Beskrivning
Yohimbinhydroklorid är en α2-adrenerg receptorantagonist. Den blockerar de centrala α2-adrenegiska receptorerna i hjärnan, vilket förhindrar och minskar effekterna av xylazin, en α2-adrenerg agonist. De lugnande effekterna och andningsdepressionen som följer med xylazinadministration motverkas och motverkas av yohimbin. Yohimbinhydroklorid ger också en antidiuretisk effekt och ökar hjärtfrekvens och blodtryck.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 g |
| Beskrivning | Vit till off-white |
| Formatera | Powder |
| För användning med (applikation) | Standard alfa-2-adrenerg antagonist |
| Analysera | ≥98 % |
| CAS | 65-19-0 |
| Molekylformel | C21H26N2O3·HCl |
| Formel vikt | 390,91 g/mol |
| Synonym | 17-Hydroxyyohimban-16-carboxylic acid methyl ester hydrochloride |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning