Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Yohimbinhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10356450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10356450 5 g Glasflaska 5g
10076193 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10356450 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 141030050
 Begränsad artikel
I lager
Yohimbinhydroklorid, CAS # 65-19-0, är en α2-adrenerg receptorantagonist som blockerar de centrala α2-adrenega receptorerna i hjärnan. | CAS: 65-19-0 | C21H27ClN2O3 | 390,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Yohimbinhydroklorid är en indolalkaloid som härrör från trädbarken
  • Det är en antagonist avα 2-adrenerga receptorer i hjärnan, vilket minskar effekterna av xylazin, som är enα 2-adrenerg agonist
Användningsområden
  • Yohimbinhydroklorid blockerar centralenα 2-adrenegiska receptorer i hjärnan
  • Det kan minska eller utrota effekterna av xylazin, som är enα 2-adrenerg agonist
  • Det kan ha en antidiuretisk effekt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-19-0
Molekylformel C21H27ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 390.91
MDL-nummer MFCD00012674
InChI-nyckel PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
Synonym yohimbine hydrochloride, antagonil, yohimbe, yohimbine hcl, aphrodine hydrochloride, yohimbine monohydrochloride, unii-nb2e1yp49f, yohimbin hydrochloride usp, nb2e1yp49f
PubChem CID 6169
IUPAC-namn metyl (1S,15R,18S,19R,20S)-18-hydroxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodekahydroyohimban-19-karboxylat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCC4=C(NC5=CC=CC=C45)[C@@H]3C[C@H]12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yohimbine hydrochloride
Smältpunkt 285°C to 288°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 10300
Specifikt rotationsförhållande +99° (20°C c=1%,H2O,dry substance)
Specifik rotation + 99
Formel vikt 390.9
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Yohimbine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.