Läs mer
Yohimbine Hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16472499
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16472499 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16472499 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0127
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress Yohimbine Hydrochloride is an alpha 2-adrenoreceptor antagonist, blocking the pre- and postsynaptic alpha-2 adrenoreceptors and causing an increased release of noradrenaline and dopamine.
Yohimbine Hydrochloride is an alpha 2-adrenoreceptor antagonist, blocking the pre- and postsynaptic alpha-2 adrenoreceptors and causing an increased release of noradrenaline and dopamine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yohimbine Hydrochloride
CAS 65-19-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H27ClN2O3
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (85.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (8.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H][C@]12C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CCN1C[C@@]5(CC[C@H](O)[C@H](C(OC)=O)[C@]5(C2)[H])[H].[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 390.9
Formel vikt 390.9
Procent renhet 99.53%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder