Läs mer
Yohimbinhydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Yohimbinhydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Yohimbine hydrochloride |
| CAS | 65-19-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Yohimbine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H26 N2 O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Yohimbine hydrochloride, Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine, yohimban-16-carboxylic acid deriv., Actibine, Antagonil, Aphrodyne, Dayto-Himbin, Erex, NIH 9689, NSC 19509, Thybine, Yocon, Yohimbe, Yohimbex, Yohimbine chloride, Yohimbine monohydrochloride, Yohimex, Yomax, Yohimban-16-carboxylic acid, 17-hydroxy-, methyl ester, monohydrochloride, (16alpha,17alpha)- (9CI), Yohimban-16alpha-carboxylic acid, 17alpha-hydroxy-, methyl ester, monohydrochloride (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@H]3C[C@H]12 |
| IUPAC-namn | metyl (1S,15R,18S,19R,20S)-18-hydroxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodekahydroyohimban-19-karboxylat; hydroklorid |
| Visa mer |