Läs mer
Yohimbinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30011824
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011824 50 mg
30010595 5 g
30005682 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011824 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCY10080050MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-19-0
Molekylformel C21 H26 N2 O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 390.9
Synonym Yohimban-16-carboxylic acid, 17-hydroxy-, methyl ester, monohydrochloride, (16α,17α)- (9CI), Yohimban-16α-carboxylic acid, 17α-hydroxy-, methyl ester, monohydrochloride (8CI), Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine, yohimban-16-carboxylic acid deriv., Actibine, Antagonil, Aphrodyne, Dayto-Himbin, Erex, NIH 9689, NSC 19509, Thybine, Yocon, Yohimbe, Yohimbex, Yohimbine chloride, Yohimbine hydrochloride, Yohimbine monohydrochloride, Yohimex, Yomax
IUPAC-namn metyl (1S,15R,18S,19R,20S)-18-hydroxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodekahydroyohimban-19-karboxylat; hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@H]3C[C@H]12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yohimbine hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
Formel vikt 390.171
Procent renhet >95%