missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Yohimbine β-N-Oxide, Mikromol™

Produktkod. 18030290
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18030290 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18030290 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1071.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Yohimbine β-N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Yohimbine beta-N-Oxide
CAS 70617-29-7
Analyt- eller komponentnamn Yohimbine beta-N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H26 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Yohimban-16-carboxylic acid, 17-hydroxy-, methyl ester, 4-oxide, (4β,16α,17α)-, Yohimbine N-oxide, Yohimbine β-N-oxide
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O4/c1-27-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17,26)11-12(15)6-7-18(19)24/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3/t12-,15-,17-,18-,19+,23-/m0/s1
LEDER COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2C[N@@+]3([O-])CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@H]3C[C@H]12
IUPAC-namn methyl (1S,13S,15R,18S,19R,20S)-18-hydroxy-13-oxido-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimban-13-ium-19-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 370.4421
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 370.1893 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.