Beskrivning
- YOUTILITY™ vit keps är ergonomisk formad och tillverkad av biokompatibla material
- Ergonomiskt formad YOUTILITY™ GL 45 skruvlock har en foderlös design som är kompatibel med båda DURAN™ Original GL 45 flaskor och YOUTILITY™ flaskor
- Keps gjuten av biokompatibel, USP < 88> Klass VI certifierade material, vilket gör den lämplig för användning i läkemedelstillverkning
- Vit YOUTILITY™ locken är Retrace-kodade för spårbarhet
- Spårningskod kan användas för att ladda ner ett mycket specifikt intyg om överensstämmelse
- Material av farmaceutisk kvalitet
- Polypropen och masterbatch överensstämmer med USP < 88> 121 °C Klass VI
- Retrace kodad för partispårbarhet
- Certificate of Conformance (CoC)
- Ergonomisk form med ett bekvämt grepp
- Inverterad konform för ett säkrare grepp
- Kort tråd för snabbare öppning och stängning
- Det beprövade linerless tätningssystemet säkerställer en vätsketät försegling
- Kompatibel med YOUTILITY och Original GL 45 flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Skruvlock GL 45 |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 25.2 mm |
| Trådstorlek (metrisk) | 92 mm |
| Certifierad | USP<88> Klass VI |
| Halsfinish | 92 mm |
| Diameter (metrisk) | 49.5 mm |