Beskrivning
MW 1270,6 Da. Utmärkt högaffinitetsmotfärgning för DNA och kromatin. Hög fluorescens ökning vid bindning till nukleinsyra. Cellimpermeant.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 200 μl |
| Regulatorisk status | RUO |