Läs mer
Gibco™ YPD-buljong
Descrizione
Gibco™ YPD Broth är ett flytande odlingsmedium som är färdigt att använda som används för jästodling. Vårt filter steriliserat Gibco™ YPD Broth kan användas för nästan alla forskningsapplikationer som kräver ett flytande jästodlingssteg såsom proteinuttryck, kloning och expansion.
Gibco™ mikrobiologiska medier
Bekvämt färdigt att använda flytande format
1 L storlek
tillgänglig YPD-buljongrecept
YPD-buljong är ett vanligt använt jästtillväxtmedium för underhåll och förökning av jäststammar Pichia pastoris ( P. pastoris ) och Saccharomyces cerevisae ( S. cerevisae ).
Formulering per liter:
10 g Jästextrakt
20 g Bacto pepton
20 g Dextros (glukos)
Klar att använda i Optimized Gibco™ Medieflaskor
Varje flaska Gibco™ YPD Broth är filtersteriliserad och färdig att använda i ergonomisk form Gibco™ mediaflaskor med vinklade öppningar för förenklad pipettering.
Endast för forskning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
tillgänglig YPD-buljongrecept
YPD-buljong är ett vanligt använt jästtillväxtmedium för underhåll och förökning av jäststammar Pichia pastoris ( P. pastoris ) och Saccharomyces cerevisae ( S. cerevisae ).
Formulering per liter:
10 g Jästextrakt
20 g Bacto pepton
20 g Dextros (glukos)
Klar att använda i Optimized Gibco™ Medieflaskor
Varje flaska Gibco™ YPD Broth är filtersteriliserad och färdig att använda i ergonomisk form Gibco™ mediaflaskor med vinklade öppningar för förenklad pipettering.
Endast för forskning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Specifica
Specifica
| Innehåll och lagring | 1 liter YPD-buljong, flytande; lagra vid 2 till 8° C. Skydda från ljus. |
| Form | Vätska |
| Medietyp | YPD |
| Beredningsmetod | Färdig att använda |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Sterilitet | Sterila |
| Målorganismklass | P. pastoris, S. cerevisiae |
| Slutlig produkttyp | Flytande medium |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1 L |
| Vedi altri risultati |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?