Läs mer
MP Biomedicals™ YPD (YEPD) Buljong (pulver)
Produktkod. 11347749 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
454 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
454g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347749 1000 g 1kg
11337749 454 g 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347749 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 114001032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2656.58 SEK
    2360.23 SEK / 1kg
    Save 296.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Rich medium för tillväxt av S. cerevisiae i flytande medium
  • Innehåller dextros, pepton och jästextrakt
  • pH 6,5 vid 300 °C
  • Bulkpulverförpackning
Formulering
  • 50 g/L
  • Innehåll/liter: 20g pepton, 10g jästextrakt, 20g dextros
Jästcellskultur
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Pulver
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Kasein Peptone typ-M 20g/L, jästextrakt 10g/L, Dextros 20g/L
För användning med (applikation) För tillväxt av Saccharomyces cerevisiae i flytande medium
Förpackningstyp Bulk pulver
Kvantitet 1000 g