Läs mer
YS-035 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Beskrivning
A Ca2+ blocker that strikingly prolongs cardiac action potentials by inhibiting pacemaker current and K+ outward currents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | YS-035 hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 395.93 |
| Procent renhet | >98% |