Läs mer
YSI™ Kepsmembransatser
Produktkod. 12734576
Change view
För användning med (utrustning):
Fältsyre-/temperatursond, BOD-sond, DO/ledningsförmågasmätare
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12734576 Fältsyre-/temperatursond, BOD-sond, DO/ledningsförmågasmätare 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 12734576 Leverantör YSI™ Leverantörsnummer 059880
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Innehåller sex lockmembran, en 1 oz. (30mL) flaska KCl-lösning och en slipskiva. För användning med 13-398-87, -88 och -89 (Model 5239 Field Oxygen/Temperature Probes); 13-299-76 (Modell 5905 BOD-sond); och 13-298-24 till och med-27 (Model 85 DO/konduktivitetsmätare).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Fältsyre-/temperatursond, BOD-sond, DO/ledningsförmågasmätare
Typ Cap Memebrane-kit
Inkluderar Sex kapsylmembran, en 1 oz. (30 mL) flaska KCl-lösning och en slipskiva
Kvantitet 1 sats