Läs mer
MP Biomedicals™ YT-buljongagar (kapslar)
Produktkod. 15782452 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
:
5kg
Produktkod.
15782452 5kg
1 options
Produktkod. 15782452 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113011241
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimerad för tillväxt och underhåll av M13 eller annan filamentös fag. MP Biomedicals YT-Broth Agar (kapslar) har en rekommenderad användning av 33 kapslar per liter renat vatten. Reagenser testas och väljs för deras förmåga att främja optimal E. co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Beskrivning YT-buljongagar
Formatera Kapslar
Formulering Per liter: 8 g Trypton-B; 5 g jästextrakt-B; 5 g NaCl; 15 g Agar-B
För användning med (applikation) Bakteriekultur
Kvantitet 5 kg
Provtyp E. coli