Läs mer
Ytterbiumfolie, 0,1 mm tjock, 99,9 % (REO)
Beskrivning
Används för fosfor, keramiska kondensatorer, ferritenheter, pulsade lasrar och katalysatorer. Används för att förbättra styrkan och mekaniska egenskaper hos rostfritt stål. Används i PVD-processer (Physical Vapor Deposition), inklusive termisk och elektronstråle (e-beam) förångning, för framställning av tunna filmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Förpackad under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ytterbium foil |
| Namnnotering | 0.1mm (0.004 in.) thick |
| Kvantitet | 25 x 25 mm |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Mylar under argon |
| Vikt | ≈0.43g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Anteckningar om analysprocent | (REO) |
| UN-nummer | UN3178 |
| Löslighetsinformation | It reacts slowly with water and is soluble in dilute acids. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.