Läs mer
Ytterbium(III) 2,4-pentanedionat, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11392258
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392258 10 g 10g
11302268 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013159.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 14284-98-1 | C15H21O6Yb | 470,37 g/mol
Ytterbium(III)-2,4-pentandionat används som katalysator för framställning av alifatiska oligokarbonatpolyoler. Det deltar i transesterifieringsreaktioner. Det används för framställning av polyestrar eller polyakrylater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14284-98-1
Molekylformel C15H21O6Yb
Molekylvikt (g/mol) 470.37
MDL-nummer MFCD00013508
InChI-nyckel JKJCKIFLFXFUKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ytterbium-2,4-pentanedionate, ytterbium acetyl acetonate
PubChem CID 14455610
IUPAC-namn (Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;ytterbium(3+)
LEDER [Yb+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate
Färg Vitt
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (REO)
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 470.37
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.