Läs mer
Ytterbium(III) acetathydrat, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11352528
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352528 10 g 10g
11342528 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014576.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15280-58-7 | C6H9O6Yb | 350,18 g/mol
Yttriumacetat används i stor utsträckning i elektronisk keramik, glas och elektronik. Yttriumföreningar används som katalysator för etenpolymerisation. Yttrium används för tillverkning av en stor mängd syntetiska granater och Yttrium används för att tillverka Yttrium Iron Granater, som är mycket effektiva mikrovågsfilter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15280-58-7
Molekylformel C6H9O6Yb
Molekylvikt (g/mol) 350.18
MDL-nummer MFCD00150127
InChI-nyckel OSCVBYCJUSOYPN-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn ytterbium(3+)triacetat
LEDER [Yb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) acetate hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99,9 % (REO)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten, måttligt löslig i starka mineralsyror.
Formel vikt 350,16 (Vattenfattig)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.