Läs mer
Ytterbium(III)bromidhydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11332528
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332528 50 g 50g
11322528 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014575.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15163-03-8
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15163-03-8
MDL-nummer MFCD00049613
Synonym ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) bromide hydrate
Smältpunkt 300°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 412.77 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Känslighet Very Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.