Läs mer
Ytterbium(III)bromidhydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049514
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11322528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014575.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15163-03-8
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15163-03-8
MDL-nummer MFCD00049613
Synonym ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) bromide hydrate
Smältpunkt 300°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 412.77 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Känslighet Very Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.