Läs mer
Ytterbium(III) bromidhydrat, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11355128
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11355128 50 g 50g
11345128 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11355128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044057.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 226944-34-9 | YbBr3·xH2O
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 226944-34-9
Molekylformel YbBr3·xH2O
MDL-nummer MFCD00049613
Synonym ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium (III) bromide hydrate
Fysisk form Lump
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 412,77 (Vattenlös)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.