Läs mer
Ytterbium(III)klorid, 35 % min med vikt av soln., 99,9 % (REO)
Produktkod. 11330008
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11330008 250 mL 250ml
11310008 50 mL 50ml
11320008 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11330008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042816.AK
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10361-91-8 | YbCl3
Appliceras med NiCl2 för att bilda en mycket effektiv katalysator för reduktiv dehalogenering av arylhalogenider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-91-8
Molekylformel YbCl3
MDL-nummer MFCD00011288
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium (III) chloride
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 279.40 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 35% min w/w aq. soln.
Odör Odorless
Densitet 1.48 g/mL at 30°C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.