Läs mer
Ytterbium(III)kloridhydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326228
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326228 10 g 10g
11336228 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011193.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19423-87-1 | Cl3Yb | 279.40 g/mol
Ytterbium(III)kloridhydrat används som en effektiv katalysator för att framställa acetaler genom att reagera med trimetylortoformiat. Det reagerar med N-alkylsalicylideniminer för att framställa yttrium(III) Schiff-baskomplex. Det används ofta som NMR-skiftreagens, kalciumjonsond och i DNA-mikroarrayer. Dess vattenfria form fungerar som en Lewis syra och katalyserar alkyleringsreaktionerna såsom aldolreaktion och Pictet-Spengler-reaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19423-87-1
Molekylformel Cl3Yb
Molekylvikt (g/mol) 279.40
MDL-nummer MFCD00149885
InChI-nyckel CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1
PubChem CID 71317291
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) chloride hydrate
Smältpunkt 150°C to 155°C
Färg Klart
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,10105
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn ytterbium(3+);triklorid;hydrat
Formel vikt 279.40 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.58 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.