Läs mer
Ytterbium(III)kloridhydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4904569
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11356228
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011194.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cl3H2OYb, CAS-nr-19423-87-1, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ klorid-vatten 1/3/1, ytterbium 3+ jonhydrat triklorid, ytterbium iii kloridhydrat, 50 g, 99,99% (2,508, 2,508, 2,508, 2,508, 2,508, 2,508, 2,508, 2,508 279,40 (vattenfri), H315-H319-H335
Ytterbium(III)kloridhydrat används som katalysator vid organisk kemisk syntes. Det används också för att spåra matsmältning hos djur. Den katalytiska naturen hos denna förening har också en tillämpning i DNA-mikroarrayer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19423-87-1
Molekylformel Cl3Yb
Molekylvikt (g/mol) 279.40
MDL-nummer MFCD00149885
InChI-nyckel CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1
PubChem CID 71317291
IUPAC-namn ytterbium(3+);triklorid;hydrat
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) chloride hydrate
Smältpunkt 150°C to 155°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.99% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 279.40 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.58
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.