Läs mer
Ytterbium(III)klorid, ultratorrt, 99,99 % (REO)
Beskrivning
Används som laboratoriereagens, optiska glas, strukturkeramik, katalysatorer, elektriska komponenter och fotooptiskt material. Appliceras med NiCl2 för att bilda en mycket effektiv katalysator för reduktiv dehalogenering av arylhalogenider. Ytterbium(III)klorid är en kraftfull katalysator för bildandet av acetaler med hjälp av trimetylortoformiat och används även för att spåra matsmältning hos djur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ytterbium(III) chloride |
| Smältpunkt | 854°C |
| Namnnotering | ultra dry |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pärlor |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | 99.99% (REO) |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vikt | 279.4 |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.