Läs mer
Ytterbium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Produktkod. p-4904570
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11308588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040653.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10361-91-8 | YbCl3
Används som laboratoriereagens, optiska glas, strukturkeramik, katalysatorer, elektriska komponenter och fotooptiskt material. Appliceras med NiCl2 för att bilda en mycket effektiv katalysator för reduktiv dehalogenering av arylhalogenider. Ytterbium(III)klorid är en kraftfull katalysator för bildandet av acetaler med hjälp av trimetylortoformiat och används även för att spåra matsmältning hos djur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-91-8
Molekylformel YbCl3
MDL-nummer MFCD00011288
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) chloride
Smältpunkt 854°C
Namnnotering ultra dry
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99% (REO)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 279.4
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.