Läs mer
Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. 11366218
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366218 1 g 1g
11356218 10 g 10g
11346218 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11366218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011189.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13760-80-0 | F3Yb | 230.04 g/mol
Ytterbium(III)fluorid används vid framställning och studier av fluorerade glas. Vidare används det som ett laboratoriereagens och i optiska glas och strukturell keramik. Den kan användas i katalysatorer, elektriska komponenter och fotooptiska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13760-80-0
Molekylformel F3Yb
Molekylvikt (g/mol) 230.04
MDL-nummer MFCD00049615
InChI-nyckel XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g
PubChem CID 21694467
LEDER [F-].[F-].[F-].[Yb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) fluoride
Smältpunkt 1157°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Slightly soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
IUPAC-namn ytterbium(3+)trifluorid
Formel vikt 230.04
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 8.2 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.