Läs mer
Ytterbium(III) isopropoxide
Produktkod. 11364487
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364487 5 g 5g
11354487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039579.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6742-69-4 | C9H24O3Yb | 353.342 g/mol
Yttrium(III)tris(isopropoxid) är en katalysator för stereoselektiva konjugatadditionsreaktioner, ringöppningspolymerisation, generering av reaktiva enolater, allylsubstitution och cyanofosforylering av enoner och syntes av nanokompositer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6742-69-4
Molekylformel C9H24O3Yb
Molekylvikt (g/mol) 353.342
MDL-nummer MFCD00145532
InChI-nyckel IVGMSSQGEVYWID-UHFFFAOYSA-N
Synonym propan-2-ol; ytterbium, tris isopropanolato ytterbium
PubChem CID 50912003
IUPAC-namn propan-2-ol;ytterbium
LEDER CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Yb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) isopropoxide
Smältpunkt 200°C (decomposition)
Kokpunkt 190°C to 200°C (0.2 mmHg)(sublimation)
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Linjär formel Yb[OCH(CH3)2]3
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2925
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water. Soluble in hexane,toluene,and THF.
Formel vikt 350.31
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.