Läs mer
Ytterbium(III) oxalate decahydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific™
Produktkod. 11312268
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11312268
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013161.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51373-68-3
Molekylformel C6H20O22Yb2
Molekylvikt (g/mol) 790.312
MDL-nummer MFCD00150498
InChI-nyckel FUUFMJYYMRCJSY-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 131880010
IUPAC-namn oxalate;ytterbium(3+);decahydrate
LEDER C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) oxalate decahydrate
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Yb2(C2O4)3·10H2O
UN-nummer UN3288
Formel vikt 790.29 (610.14 Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton