Läs mer
Ytterbium(III) oxide, 99.9% (REO)
Produktkod. 11303318
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303318 100 g 100g
11313318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036252.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394.09 g/mol
Ytterbium(III)oxid appliceras på många fiberförstärkare och fiberoptiska teknologier. Ytterbiumoxid med hög renhet används allmänt som dopningsmedel för granatkristaller i lasrar, ett viktigt färgämne i glas och porslinsemaljglasyrer. Eftersom Ytterbiumoxid har en betydligt högre emissivitet i det infraröda området erhålls en högre strålningsintensitet med Ytterbium-baserade nyttolaster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-37-0
Molekylformel O3Yb2
Molekylvikt (g/mol) 394.09
MDL-nummer MFCD00011290
InChI-nyckel UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diytterbium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium oxide
Smältpunkt 2227°C
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vikt 394.08
Densitet 9.2
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.