Läs mer
Ytterbium(III)oxid, 99,99 %, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11631399 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11631399 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11631399 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 264300100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) oxide
Smältpunkt 2346,0 °C
Namnnotering 99%
CAS 1314-37-0
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99.99%
Densitet 9.17
Molekylformel O3Yb2
Linjär formel Yb2O3
MDL-nummer MFCD00011290
Merck Index 14,10105
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i varma utspädda syror
InChI-nyckel UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
IUPAC-namn diytterbium(3+)trioxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 394.09
Formel vikt 394.08
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.