Läs mer
Ytterbium(III)oxid, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11386218
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386218 1 kg 1kg
11396218 25 g 25g
11376218 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011191.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14315.70 SEK
    11748.65 SEK / 1kg
    Save 2567.05 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394,09 g/mol
Ytterbium(III)oxid fungerar som dopningsmedel för silikatmineralkristaller i lasrar och färgämne för glas och emaljer. Det används vid framställning av optiska fibrer och speciella typer av legeringar. Det används vid framställning av kirala ytterbiumkomplex som används som katalysatorer för enantioselektiv organisk syntes med höga utbyten. Den finner tillämpning inom optisk, elektronisk och keramisk industri. Det används som tillsatser för fluorescerande pulver och vid framställning av magnetiska bubblor i datorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-37-0
Molekylformel O3Yb2
Molekylvikt (g/mol) 394.09
MDL-nummer MFCD00011290
InChI-nyckel UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ytterbia
IUPAC-namn diytterbium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) oxide
Smältpunkt 2227 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99,9 % (REO)
Densitet 9.2
Löslighetsinformation Löslig i varma utspädda syror. Olöslig i vatten.
Formel vikt 394.08
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.