Läs mer
Ytterbium(III)oxid, REacton™ , 99,998 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341448
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11341448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010919.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394.09 g/mol
Det fungerar som dopningsmedel för silikatmineralkristaller i lasrar och färgämne för glas och emaljer. Det används vid framställning av optiska fibrer och speciella typer av legeringar. Det används vid framställning av kirala ytterbiumkomplex som används som katalysatorer för enantioselektiv organisk syntes med höga utbyten. Den hittar tillämpning inom optik, elektronisk och keramisk industri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-37-0
Molekylformel O3Yb2
Molekylvikt (g/mol) 394.09
MDL-nummer MFCD00011290
InChI-nyckel UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diytterbium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) oxide
Smältpunkt 2227°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.998% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in hot dilute acids. Insoluble in water.
Formel vikt 394.08
Densitet 9.2 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.