Läs mer
Ytterbium(III)oxid, REacton™, 99,998 % (REO)
Produktkod. 11351448
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351448 5 g 5g
11341448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010919.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394,09 g/mol
Det fungerar som dopningsmedel för silikatmineralkristaller i lasrar och färgämne för glas och emaljer. Det används vid framställning av optiska fibrer och speciella typer av legeringar. Det används vid framställning av kirala ytterbiumkomplex som används som katalysatorer för enantioselektiv organisk syntes med höga utbyten. Den hittar tillämpning inom optik, elektronisk och keramisk industri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-37-0
Molekylformel O3Yb2
Molekylvikt (g/mol) 394.09
MDL-nummer MFCD00011290
InChI-nyckel UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diytterbium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Specifications
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) oxide
Smältpunkt 2227 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99,998 % (REO)
Densitet 9.2
Löslighetsinformation Löslig i varma utspädda syror. Olöslig i vatten.
Formel vikt 394.08
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.