Läs mer
Ytterbium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7049511
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11362518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014572.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10034-98-7 | H16O20S3Yb2 | 778.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-98-7
Molekylformel H16O20S3Yb2
Molekylvikt (g/mol) 778.40
MDL-nummer MFCD00149887
InChI-nyckel MDOSIOHMOWGVIM-UHFFFAOYSA-H
Synonym unii-e5w6do92vs, e5w6do92vs, 3so4.2yb.8h2o, ytterbium sulfate,, ytterbium sulfate octahydrate, ytterbium sulfate, ytterbium iii sulfate octahydrate, reacton, diytterbium 3+ octahydrate trisulfate, sulfuric acid,ytterbium 3+ salt 3:2 , octahydrate 8ci,9ci
PubChem CID 25022290
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) sulfate octahydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,10105
Löslighetsinformation Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
IUPAC-namn ytterbium(3+);trisulfat;oktahydrat
Formel vikt 778.38 (634.26 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.