Läs mer
Ytterbium(III)triflat, 99,9 %, (spårmetallbas), vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4433124 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11914381
Brand: Thermo Scientific Acros 434050010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54761-04-5 | C3F9O9S3Yb | 620.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54761-04-5
Molekylformel C3F9O9S3Yb
Molekylvikt (g/mol) 620.25
InChI-nyckel AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 2733225
IUPAC-namn trifluormetansulfonat;ytterbium(3+)
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) triflate
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 26.8 to 29% (Yb) (Complexometry)
Linjär formel (CF3SO3)3Yb
Merck Index 15,10304
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 620.25
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ytterbium(III) triflate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.