Läs mer
Ytterbium(III) triflate hydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Produktkod. 10085863 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10085863 5 g Glasflaska 5g
10646871 1 g Glasflaska 1g
10045913 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10085863 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 304170050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 252976-51-5 | C3F9O9S3Yb | 620.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 252976-51-5
Molekylformel C3F9O9S3Yb
Molekylvikt (g/mol) 620.23
MDL-nummer MFCD06200261
InChI-nyckel AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium 3+ hydrate tritriflate, ytterbium iii triflate hydrate, ytterbium triflate hydrate, acmc-1aqes, yb otf 3.h2o, ytterbium triflate monohydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate, hydrate
PubChem CID 22836430
IUPAC-namn ytterbium(3+)tritrifluormetansulfonat
LEDER [Yb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) triflate hydrate
Smältpunkt 118.0°C to 122.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.90%
Linjär formel (CF3SO3)3Yb·xH2O
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 620.23
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.