Läs mer
Ytterbium(III) Trifluoromethanesulfonate, TRC
Produktkod. 30451125
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30451125 1 g
1 options
Produktkod. 30451125 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCY1200101G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium(III) Trifluoromethanesulfonate
CAS 54761-04-5
Molekylformel 3 C H F3 O3 S . Yb
Kvantitet 1 g
Synonym Trifluoromethanesulfonic Acid Ytterbium(3+) Salt, Tris(trifluoromethanesulfonato)ytterbium, Ytterbium Triflate, Ytterbium TrifluoromethanesulfonateYtterbium Tris(trifluoromethanesulfonate), Ytterbium Tritriflate, Ytterbium(3+) Triflate, Ytterbium(3+) Trifluoromethanesulfonate, Ytterbium(III) Triflate, Ytterbium(III) Trifluoromethanesulfonate
InChI formel InChI=1S/3CHF3O3S.Yb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);
LEDER [Yb].OS(=O)(=O)C(F)(F)F.OS(=O)(=O)C(F)(F)F.OS(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn trifluoromethanesulfonic acid;ytterbium
Molekylvikt (g/mol) 623.271
Formel vikt 623.818