Läs mer
Ytterbiumingot, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11336547
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336547 25 g 25g
11346547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000407.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 7440-64-4 | Yb | 173,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad i luftstabil polyflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-64-4
Molekylformel Yb
Molekylvikt (g/mol) 173.05
MDL-nummer MFCD00011286
InChI-nyckel NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC-namn ytterbium
LEDER [Yb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium ingot
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99,9 % (REO)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.