Läs mer
Ytterbium Oxide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ytterbium Oxide |
| CAS | 1314-37-0 |
| Kvantitet | 5 g |
| MDL-nummer | MFCD00011290 |
| Synonym | Ytterbium oxide, Ytterbium oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.08 |
| Kvalitet | Research |