Läs mer
Ytterbiumpulver, -40 mesh, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3257058
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 15490957
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000408.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
förpackad under argon i glasflaska
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-64-4
Molekylformel Yb
Molekylvikt (g/mol) 173.05
MDL-nummer MFCD00011286
InChI-nyckel NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC-namn ytterbium
LEDER [Yb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Formel vikt 173.04
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 6.97
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ytterbium powder
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.