Läs mer
Ytterbium Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10080502 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10080502 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
10661753 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10080502 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLYB22Y
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Yb1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7440-64-4 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel Yb
Molekylvikt (g/mol) 173.05
MDL-nummer MFCD00011286
InChI-nyckel NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC-namn ytterbium
LEDER [Yb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
CAS Min % 0.1, 2.0, 97.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 125 mL
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLYB2-2Y, -2X    10,000    PLYB2-3Y, -3X
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000µg/ml ytterbium
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning