Läs mer
Ytterbium Standard: Yb @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17979339
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17979339 500 ml
17947549 50 ml
17938079 100 ml
17937899 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17979339 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPYBN500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Ytterbiumstandard: Yb @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium
CAS 7440-64-4
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Ytterbium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Yb
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Yb
InChI formel InChI=1S/Yb
LEDER [Yb]
IUPAC-namn ytterbium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 173.04
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 173,939 g/mol