Läs mer
Ytterbium Standard: Yb @ 10 000 μg/ml i 5 % HNO3, VHG™
Beskrivning
Ytterbiumstandard: Yb @ 10000 μg/ml i 5 % HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ytterbium |
| CAS | 7440-64-4 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Ytterbium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Yb |
| Koncentration | 10 000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Yb |
| InChI formel | InChI=1S/Yb |
| Visa mer |