missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Yttirium för AAS 10g/L HNO 3 matris, Fisher Chemical™

Produktkod. 12933355 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12933355

Brand: Fisher Chemical C 067 100

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Yttrium
Förpackning Flaska
CAS 7697-37-2
Fysisk form Vätska
Molekylformel HNO3
Koncentration 10 g/L ±0.02 g/L
MDL-nummer MFCD00011349
UN-nummer 1760
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Typ Single-element Concentrated Standard Solution
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Lösningsmedel eller matris 5% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:48107
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for AAS. Yttrium (Y) 10000mg/l in HNO3 5%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.