Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Yttria stabiliserade cylindriska deglar av zirkoniumoxid
Produktkod. 15473825
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
20 mm
24 mm
37 mm
45 mm
55 mm
Höjd (metrisk):
37 mm
43 mm
72 mm
90 mm
112 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) unitSize
15473825 50 ml 37 mm 72 mm Varje
15453825 5 ml 20 mm 37 mm Varje
15493825 200 ml 55 mm 112 mm Varje
15463825 10 ml 24 mm 43 mm Varje
15483825 100 ml 45 mm 90 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15473825 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 041275.KF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Zirkoniumoxid
Kvantitet 1 Styck
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) Yttre 37 mm
Höjd (metrisk) 72 mm
Produkttyp Yttria stabiliserade cylindriska deglar av zirkoniumoxid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.