Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Yttria stabiliserade cylindriska deglar av zirkoniumoxid
Produktkod. p-4865538
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
20mm
24mm
37mm
45mm
55mm
Höjd (metrisk):
37mm
43mm
72mm
90mm
112mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15453825
Brand: Thermo Scientific Chemicals 041273.KF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Zirconium Oxide
Kvantitet 1 Piece
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Diameter (metrisk) Yttre 20mm
Höjd (metrisk) 37mm
Produkttyp Yttria Stabilized Zirconium Oxide Cylindrical Crucibles
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.