Läs mer
Yttrium acetate hydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Yttrium acetate hydrate |
| Färg | White |
| Fysisk form | Crystalline Powder and Lumps |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | 99.90% |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: soluble |
| IUPAC-namn | yttrium(3+) triacetate |
| Formel vikt | 266.04 |
| Procent renhet | 99.9% |
| Kvalitet | Trace Metal Basis |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Yttrium acetate hydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.