Läs mer
Yttrium acetate hydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Produktkod. 10580574 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10580574
Brand: Thermo Scientific Acros 392211000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 207801-28-3 | C6H9O6Y | 266.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207801-28-3
Molekylformel C6H9O6Y
Molekylvikt (g/mol) 266.04
MDL-nummer MFCD00150128
InChI-nyckel JUWHRRAPBUAYTA-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttriumacetatetetrahydrate, yttrium acetate-water 1/3/4, yttrium 3+ triacetate tetrahydrate, yttrium 3+ ion triacetate tetrahydrate
PubChem CID 19818017
LEDER [Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium acetate hydrate
Färg White
Fysisk form Crystalline Powder and Lumps
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.90%
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC-namn yttrium(3+);triacetate;tetrahydrate
Formel vikt 266.04
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Trace Metal Basis
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Yttrium acetate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.