Läs mer
Yttrium aluminum oxide, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7051543
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 15461707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041491.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dopad yttriumaluminiumoxid med sällsynta jordartsmetaller används i fasta lasrar
Dopad yttriumaluminiumoxid med sällsynta jordartsmetaller används i fasta lasrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12005-21-9
MDL-nummer MFCD00213958
Synonym Yttrium aluminum garnet; YAG
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium aluminum oxide
Smältpunkt 1760°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 593.62
Procent renhet 99.9%
Brytningsindex 1.833
Densitet 4.65 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.