Läs mer
Yttrium aluminum oxide, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-7050230
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11363298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036241.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kan användas som ett sputtermål för att förbereda bubbelminnesenheter
Kan användas som ett sputtermål för att förbereda bubbelminnesenheter. Yttriumaluminiumoxid används i keramik, glas och optik på grund av dess termiska stabilitet och olöslighet. Det används vid framställning av förstoftande bundna mål i kemiska processer, dvs. kemisk ångavsättning, atomär termisk och elektronstråleavdunstning. Det används också i solenergi, vattenrening och bränslecell. Vidare används det som färg- och limmedel vid tillverkning av emaljer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12005-21-9
MDL-nummer MFCD00213958
Synonym Yttrium aluminum garnet; YAG
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium aluminum oxide
Smältpunkt 1760°C
Fysisk form Fused Lump
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 593.62
Procent renhet 99.99%
Brytningsindex 1.833
Densitet 4.65 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.