Läs mer
Yttrium fluoride, 99.99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10616291 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10616291 5 g Plastic bottle 5g
1 options
Produktkod. 10616291 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 299770050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13709-49-4
Molekylformel F3Y
Molekylvikt (g/mol) 145.90
MDL-nummer MFCD00049714
InChI-nyckel RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn yttrium(3+) trifluoride
LEDER [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium fluoride
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99%
Formel vikt 145.9
Kvalitet Trace Metal Basis
Förpackning Plastic bottle